Innehåller
200μ L Platinum II Taq HS DNA-polymeras, 4x1,25 mL 5X Platinum II PCR-buffert, 4x1,25 mL Platinum GC Enhancer
Invitrogen Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerad Taq DNA-polymeras och överlägsen hot-start-teknik.
Egenskaper hos Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras inkluderar:
- Innovativ buffert—möjliggör universell glödgningstemperatur genom att isostabilisera primer-mall-duplexstrukturer
- Konstruerat Taq DNA-polymeras—ger snabb cykling och resistens mot vanliga inhibitorer
- Platina-hotstart-teknik—möjliggör överlägsen specificitet, känslighet och avkastning; möjliggör rumstemperatur-reaktionsinställningar
Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras är en konstruerad Taq DNA-polymeras som visar ökat motstånd mot reaktionshämmare som härstammar från provmaterial eller DNA-reningssteg. Polymeraset har en högre DNA-synteshastighet och levererar PCR-resultat mer än dubbelt så snabbare som andra Taq DNA-polymeraser. Proprietära platinaantikroppar Taq blockerar polymerasaktiviteten vid omgivningstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska 'hot start' ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som den möjliggör reaktionsmontering vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen hos Platinum II PCR-bufferten är annealingtemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som är designade enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primermallens –duplexstabilitet under annealingsteget och bidrar till ökad specificitet utan behov av att optimera annealingtemperaturen för varje primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras kan olika PCR-tester cyklas tillsammans med samma protokoll med universell primerannealingtemperatur och extensionssteget valt för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase levereras med den valfria Platinum GC Enhancer för specifik förstärkning och förbättrade utbyten från GC-rika mål.
Använd Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymeras för förstärkning av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar, samt i RT-PCR, i tillämpningar som genotypning, högkapacitets-PCR eller med prover av suboptimal renhet.
För ökad bekvämlighet erbjuder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Cat. No. 14000012), där Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase tillhandahålls i en färdig blandning med Platinum II PCR-buffert och dNTP:er, vilket minskar antalet pipetteringssteg under PCR-reaktionsinstallation. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) finns också tillgänglig, som dessutom innehåller ett täthetsreagens och två spårningsfärger för direkt laddning av PCR-produkter på geler, vilket ytterligare effektiviserar PCR-arbetsflödet från setup till slutlig analys av resultatet.
Användningsområden:
- Genotypning och allelscreening
- Förstärkning från låg-input eller lågkvalitativt DNA
- GC-rik och AT-rik PCR
- Generering av Sanger-sekvensmallar
- Bredspektrums-mikrobiell/16S-förstärkning
- Snabb och höggenomströmmnings-PCR
- Multiplex-målförstärkning
- Amplifiering av utmanande genomiska mål
- Koloni-PCR och klonscreening
- qPCR-baserad patogendetektion och kvantifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •Platina IITaq HS DNA-polymeras, 200μ L • 5X Platinum II PCR-buffert, 4 x 1,25 ml • Platinum GC Enhancer, 4 x 1,25 mL Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| Produkttyp | Hot Start DNA-polymeras |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Frakt skick | Rumstempererad eller våtis |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Visa mer |