Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Produktkod. p-8449031
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
2500 reaktioner
4 x 2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15949082 25 reaktioner Varje
15826325 100 reaktioner Varje
15825066 100 reaktioner 100 reaktioner
15836325 500 reaktioner 500 reaktioner
15846325 2500 reaktioner Varje
17126098 4 x 2500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15949082 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 14966000
Innehåller
10μ L Platinum II Taq HS DNA-polymeras, 1,25 mL 5X Platinum II PCR-buffert, 1,25 mL Platinum GC Enhancer
Invitrogen Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerad Taq DNA-polymeras och överlägsen hot-start-teknik.
Egenskaper hos Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras inkluderar:
  • Innovativ buffert—möjliggör universell glödgningstemperatur genom att isostabilisera primer-mall-duplexstrukturer
  • Konstruerat Taq DNA-polymeras—ger snabb cykling och resistens mot vanliga inhibitorer
  • Platina-hotstart-teknik—möjliggör överlägsen specificitet, känslighet och avkastning; möjliggör rumstemperatur-reaktionsinställningar
Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras är en konstruerad Taq DNA-polymeras som visar ökat motstånd mot reaktionshämmare som härstammar från provmaterial eller DNA-reningssteg. Polymeraset har en högre DNA-synteshastighet och levererar PCR-resultat mer än dubbelt så snabbare som andra Taq DNA-polymeraser. Proprietära platinaantikroppar Taq blockerar polymerasaktiviteten vid omgivningstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska 'hot start' ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som den möjliggör reaktionsmontering vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen hos Platinum II PCR-bufferten är annealingtemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som är designade enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primermallens –duplexstabilitet under annealingsteget och bidrar till ökad specificitet utan behov av att optimera annealingtemperaturen för varje primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras kan olika PCR-tester cyklas tillsammans med samma protokoll med universell primerannealingtemperatur och extensionssteget valt för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase levereras med den valfria Platinum GC Enhancer för specifik förstärkning och förbättrade utbyten från GC-rika mål.
Använd Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymeras för förstärkning av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar, samt i RT-PCR, i tillämpningar som genotypning, högkapacitets-PCR eller med prover av suboptimal renhet.
För ökad bekvämlighet erbjuder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Cat. No. 14000012), där Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase tillhandahålls i en färdig blandning med Platinum II PCR-buffert och dNTP:er, vilket minskar antalet pipetteringssteg under PCR-reaktionsinstallation. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) finns också tillgänglig, som dessutom innehåller ett täthetsreagens och två spårningsfärger för direkt laddning av PCR-produkter på geler, vilket ytterligare effektiviserar PCR-arbetsflödet från setup till slutlig analys av resultatet.
Användningsområden:
  • Genotypning och allelscreening
  • Förstärkning från låg-input eller lågkvalitativt DNA
  • GC-rik och AT-rik PCR
  • Generering av Sanger-sekvensmallar
  • Bredspektrums-mikrobiell/16S-förstärkning
  • Snabb och höggenomströmmnings-PCR
  • Multiplex-målförstärkning
  • Amplifiering av utmanande genomiska mål
  • Koloni-PCR och klonscreening
  • qPCR-baserad patogendetektion och kvantifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •TaqHS DNA-polymeras
• PCR-buffert
• GC-förstärkare
Förvaras vid -20 °C.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Exonukleasaktivitet 5' till 3'
Produktlinje Platina
Produkttyp Hot Start DNA-polymeras
Kvantitet 25 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Trohet (mot Taq) 1X
Antal reaktioner 25 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre