Läs mer
Dostmann Electronic Platina Immersion Probe
Produktkod. 10701654
Längd (metrisk):
150 mm
Produktkod. 10701654
Brand: Dostmann Electronic 60001073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en svarstid på 12 sekunder och ett temperaturområde på– 200 till 500° , är denna nedsänkningssond i platina idealisk för många forsknings-, vetenskapliga och laboratoriemiljöer.
  • Temperatursond Pt100 6000-1073
  • Resistanssond med hög noggrannhet, Pt100 1/10-DIN, platinakeramisk sensor IEC 751, 4-ledare, kabel 1000mm PVC
  • rekommenderas för noggranna mätningar t.ex. med certifikat
  • Doppsond, med handtag, mineralisolerad, WS 1.4571, -200..+450 C, °150 x 3,0 mm
Specifikationer
Svarstid 12 sek.
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +500 °C
Längd (metrisk) 150 mm