Läs mer
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11375929
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
Produktkod. 11375929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.FI
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. | Pt:Ir; 90:10 wt%
Platina Iridiumfolie, 0,025 mm (0,001 tum) tjock, 99,9 % (metallbas) används vid tillverkning av mikroelektroder för elektrisk stimulering av nervvävnad och elektrofysiologiska inspelningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum Iridium foil
Kvantitet 50 x 50 mm
Molekylformel Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL-nummer MFCD02091683
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.9%
Förpackning Provrör
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.