Läs mer
Platinum Iridium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7051702
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
Produktkod. 11384757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041804.FF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Platina Iridiumfolie, 0,1 mm (0,004 tum) tjock, 99,9 % (metallbas) används i icke-standardiserade termoelement, elektriska kontakter och som elektroder inom medicinsk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum Iridium foil
Namnnotering 0.1mm (0.004 in.) thick
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pt:Ir; 90:10 wt%
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈1.35g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD02091683
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.