Läs mer
Platinum Iridium gasväv, 150 mesh vävd av 0,043 mm (0,0017 tum) dia tråd, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11385237
Kvantitet:
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11385237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.GH
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Pt:Ir; 90:10 wt%
Filtrering, elektroder
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Filtrering, elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 x 100 mm
Molekylformel Pt:Ir; 90:10 wt%