Läs mer
Platinum Iridium wire, 0.152mm (0.006in) dia, hard, 99.9% (metals basis excluding precious metals)
Produktkod. p-7058827
Kvantitet:
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
50cm
Produktkod. 11349498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043331.BS
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum Iridium wire
Namnnotering 0.152mm (0.006 in.) dia., Hard
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pt:Ir; 80:20 wt%
Kvantitet 10 cm
Odör Odorless
Vikt ≈0.04g/10cm
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive ädelmetaller)
MDL-nummer MFCD02091683
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.