Läs mer
Platina Iridium tråd, 0,2 mm (0,008 tum) dia, glödgad, 99,9+ % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824875
Kvantitet:
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
50cm
Produktkod. 11348328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039526.BS
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: Ca. 0,7 g/10 cm; Temperation: mjuk; Formel: Pt:Ir; 80:20 vikt%
Platina-iridiumtråd används i platinasmycken, särskilt klockfodral. De har använts för spinndysor vid tillverkning av syntetiska fibrer, inom metrologi och legering är tillverkning av metallmikroelektroder. Det används vid elektrisk stimulering av nervvävnad och elektrofysiologiska inspelningar. Pt/Ir-legering har använts i mekaniska och elektrokemiska anordningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-4-7440
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum Iridium
Färg Silver till grått
Utseende Silver gray wire
Kvantitet 10 cm
Odör Odorless
Analysprocentintervall >99.9%
Form Wire
Löslighetsinformation Insoluble in water and acid.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.