Läs mer
Platinum Iridiumtråd, 0,5 mm (0,02 tum) diameter, hård
Produktkod. 11396757
Change view
Kvantitet:
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396757 50 cm 50cm
11386757 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010054.BW
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillverkning av metallmikroelektroder för elektrisk stimulering av nervvävnad och elektrofysiologiska registreringar. Inokulering av nålar och ledningstrådar för implantat. Elektrodmaterial för gelboxar/elektroforeskammare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum Iridium wire
Namnnotering 0,5 mm (0,02 tum) diameter, Hård, Temper: som ritad
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pt:Ir; 80:20 wt%
Kvantitet 50 cm
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,44g/10 cm
Form Tråd
MDL-nummer MFCD02091683
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.