Läs mer
Platinum Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard
Produktkod. p-4824882
Kvantitet:
10 cm
50 cm
250 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
250cm
50cm
Produktkod. 11336767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010056.BS
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: Ca. 0,44g/10cm, Temperation: som ritat
Tillverkning av metallmikroelektroder för elektrisk stimulering av nervvävnad och elektrofysiologiska registreringar. Inokulering av nålar och ledningstrådar för implantat. Elektrodmaterial för gelboxar/elektroforeskammare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
Molekylformel Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL-nummer MFCD02091683
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Färg Vitt
Namnnotering Hard
Utseende Silvery white wire
Kvantitet 10 cm
Odör Odorless
Form Wire
Löslighetsinformation Insoluble in water
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.