Läs mer
Platina Iridium tråd, 1,0 mm (0,04 tum) dia, hård, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489960
Change view
Kvantitet:
5 cm
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
50cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489960 5 cm 5cm
11499960 10 cm 10cm
11409970 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489960 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044732.BQ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Platina Iridium tråd, 1,0 mm (0,04 tum) dia, hård används i icke-standardiserade termoelement, elektriska kontakter och som elektroder inom medicinsk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum Iridium wire
Namnnotering 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pt:Ir; 80:20 wt%
Kvantitet 5 cm
Odör Odorless
Vikt ≈0.85g/5cm
Form Wire
MDL-nummer MFCD02091683
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.