Learn More
Platina(IV)bromid, 99,99% (metallbas), Pt 37,1% min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11386548
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11386548 1 g 1g
11396548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11386548 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012171.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Platina(IV)bromid kan användas som ett analytiskt reagens för att testa förekomsten av cesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68938-92-1
Molekylformel Br4Pt
Molekylvikt (g/mol) 514.70
MDL-nummer MFCD00016289
InChI-nyckel DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide
IUPAC-namn tetrabromoplatinumtetrakis(ylium)
LEDER Br[Pt+4](Br)(Br)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) bromide
Smältpunkt 180°C (decomposition)
Färg Brun till svart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PtBr4
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 514.73
Procent renhet 99.99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 37.1% min.
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.