Läs mer
Platina(IV)bromid, 99,99% (metallbas), Pt 37,1% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396548
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11396548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012171.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Platina(IV)bromid kan användas som ett analytiskt reagens för att testa förekomsten av cesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68938-92-1
Molekylformel Br4Pt
Molekylvikt (g/mol) 514.70
MDL-nummer MFCD00016289
InChI-nyckel DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide
IUPAC-namn tetrabromoplatinumtetrakis(ylium)
LEDER Br[Pt+4](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) bromide
Smältpunkt 180°C (decomposition)
Färg Brown to Black
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Linjär formel PtBr4
UN-nummer UN3260
Formel vikt 514.73
Procent renhet 99.99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 37.1% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.