Läs mer
Platinum(IV) chloride, 99.9% (metals basis), Pt 57% min
Produktkod. 11331688
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331688 1 g 1g
11321688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011045.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
Platina(IV)klorid används som katalysator och analytiskt reagens. Vidare används det vid framställning av halvledarepitaxi och i elektropläteringsprocessen. Det är involverat i framställningen av platina(II)klorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-96-1
Molekylformel Cl4Pt
Molekylvikt (g/mol) 336.88
MDL-nummer MFCD00011182
InChI-nyckel FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC-namn tetraklorplatina
LEDER Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) chloride
Smältpunkt 370°C (decomposition)
Namnnotering Pt 57% min.
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether.
Formel vikt 336.9
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.303
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.