Läs mer
Platinum(IV) chloride, 99%
Produktkod. 10371004 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10371004 250 mg Glasflaska 250mg
10685832 1 g Glasflaska 1g
10541451 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10371004 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195402500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-96-1
Molekylformel Cl4Pt
Molekylvikt (g/mol) 336.88
MDL-nummer MFCD00011182
InChI-nyckel FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC-namn tetraklorplatina
LEDER Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) chloride
Smältpunkt 370.0°C
Namnnotering 99%
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 mg
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel PtCl4
Löslighetsinformation Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Formel vikt 336.89
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.