Läs mer
Platinum(Iv) Dioxide, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10599000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Vial
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10599000 1 g Vial 1g
1 options
Produktkod. 10599000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/3652/43
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 450°C
CAS 1314-15-4
Färg Brown
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 g
Molekylformel O2Pt
MDL-nummer MFCD00011184
InChI-nyckel YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Pt]=O
IUPAC-namn dioxoplatinum
Molekylvikt (g/mol) 227.08
Formel vikt 227.09g/mol
Förpackning Vial
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Platinum(IV) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.