Läs mer
Platina(IV)jodid, 99,95 % (metallbas), Pt 27,3 % min., Thermo Scientific Chemicals , Premion™
Produktkod. 11323998
Change view
Kvantitet:
0.25 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323998 5 g 5g
11313998 0.25 g 0.25g
11333998 5 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040401.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-46-7
Molekylformel I4Pt
MDL-nummer MFCD00016292
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) iodide
Smältpunkt 130°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Löslighetsinformation Decomposes in water. Soluble in alcohol,acetone,alkali,HI,KI,liquid NH3
Formel vikt 702.7
Utseende Black powder
Densitet 6.06
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.