Läs mer
Platina(IV)oxid, 83 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10563941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10563941 1 g Glasflaska 1g
10606683 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10563941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195320010
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-15-4
Molekylformel O2Pt
Molekylvikt (g/mol) 227.08
MDL-nummer MFCD00011184
InChI-nyckel YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Adams' catalyst
IUPAC-namn dioxoplatina
LEDER O=[Pt]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) oxide
Smältpunkt 450.0°C
Namnnotering 83% Pt
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Linjär formel PtO2
UN-nummer 1479
Merck Index 15, 7642
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 227.09
Procent renhet 83% (Pt)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Platinum(IV) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.