Läs mer
Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min
Produktkod. 11363998
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363998 1 g 1g
11343998 0.25 g 0.25g
11353998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040402.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platina(IV)oxid används som katalysator för hydreringsreaktioner. Det används vid hydrering av alkener till alkaner, nitroföreningar till aminer och ketoner till alkoholer. Det är också involverat i hydrogenolys av cyklopropylgrupp till en isopropylgrupp och i selektiv oxidation av primära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-15-4
Molekylformel O2Pt
Molekylvikt (g/mol) 227.08
MDL-nummer MFCD00011184
InChI-nyckel YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dioxoplatina
LEDER O=[Pt]=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) oxide
Smältpunkt 450°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PtO2
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Löslighetsinformation Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
Formel vikt 227.09
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 84.4% min.
Odör Odorless
Densitet 10.2 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(IV) oxide, anhydrous
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Platinum oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.