Läs mer
Platinum(IV) oxide, anhydrous, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 84.4% min
Produktkod. p-7051075
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11343998
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040402.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platina(IV)oxid används som katalysator för hydreringsreaktioner. Det används vid hydrering av alkener till alkaner, nitroföreningar till aminer och ketoner till alkoholer. Det är också involverat i hydrogenolys av cyklopropylgrupp till en isopropylgrupp och i selektiv oxidation av primära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-15-4
Molekylformel O2Pt
Molekylvikt (g/mol) 227.08
MDL-nummer MFCD00011184
InChI-nyckel YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dioxoplatina
LEDER O=[Pt]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) oxide
Smältpunkt 450°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PtO2
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Löslighetsinformation Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
Formel vikt 227.09
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 84.4% min.
Odör Odorless
Densitet 10.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.