Läs mer
Platinum(IV) oxide hydrate, 99.9% (metals basis), Pt 71-75%
Produktkod. 11331698
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331698 1 g 1g
11311698 0.25 g 0.25g
11321698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011049.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platina(IV)oxidhydrat används vid omvandling av ketoner till metylener genom hydrogenolys av enoltriflater under neutrala förhållanden. Den används som en katalysator för hydrosilylering av olefiner med olika alkyldialkoxisilaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52785-06-5
Molekylformel O2Pt
Molekylvikt (g/mol) 227.08
MDL-nummer MFCD00066964
InChI-nyckel YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dioxoplatina
LEDER O=[Pt]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) oxide hydrate
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PtO2·xH2O
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in concentrated acids and dilute solution of potassium hydroxide. Slightly soluble in acetone and chloroform.
Formel vikt 227.09 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 71 to 75%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.