Läs mer
Platinum(IV)oxidmonohydrat, Adams Catalyst, Pt 75% min
Produktkod. p-7048972
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311629 1 g 1g
11301629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012278.03
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245,10 g/mol
Hydrogeneringskatalysator. Lämplig för reduktion av dubbel- och trippelbindningar, aromater, karbonyler, nitriler och nitrogrupper Platina(IV)oxidmonohydrat används som katalysator vid hydrering, hydrogenolys, dehydrering och oxidationsreaktioner i organisk syntes. Den finner även tillämpning inom keramisk industri, oorganisk kemi och i kemisk syntes. Det används för selektiv reduktion av alkener utan att reducera nitrogruppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Hydrogeneringskatalysator
  • Lämplig för reduktion av dubbel- och trippelbindningar, aromater, karbonyler, nitriler och nitrogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12137-21-2
Molekylformel H2O3Pt
Molekylvikt (g/mol) 245.10
MDL-nummer MFCD00066964
InChI-nyckel SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
PubChem CID 11139377
IUPAC-namn dioxoplatina;hydrat
LEDER O.O=[Pt]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) oxide monohydrate
Smältpunkt 450 °C
Namnnotering Adams Katalysator
Färg Svart till brunt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Linjär formel PtO2·H2O
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, syra, aqua regia. Löslig i vatten och kaustik kaliumlösning; Olöslig i alkohol, syra och aquaregia.
Formel vikt 245.10 (227.09 Vattenfattig)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 75% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.