Läs mer
Platinum (IV) Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum(IV) oxide |
| CAS | 1314-15-4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | O2 Pt |
| Synonym | Platinum dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/2O.Pt |
| LEDER | O=[Pt]=O |
| IUPAC-namn | dioxoplatinum |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.0768 |
| Formel vikt | 226.9546 |