Läs mer
Platinum(IV) sulfide, Pt 74.8% min
Produktkod. 11351509
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351509 1 g 1g
11341509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013992.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 12038-21-0 | PtS2 | 259.20 g/mol
Ultrahög renhet och hög renhet kompositioner av platinasulfid förbättrar både optisk kvalitet och användbarhet som vetenskaplig standard.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12038-21-0
Molekylformel PtS2
Molekylvikt (g/mol) 259.20
MDL-nummer MFCD00016293
InChI-nyckel RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt
PubChem CID 82862
IUPAC-namn bis(sulfanyliden)platina
LEDER S=[Pt]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) sulfide
Smältpunkt 225°C to 250°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 259.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 74.8% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.