Läs mer
Platinum(IV) sulfide, Pt 74.8% min
Produktkod. p-7049319
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11351509
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013992.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12038-21-0 | PtS2 | 259.20 g/mol
Ultrahög renhet och hög renhet kompositioner av platinasulfid förbättrar både optisk kvalitet och användbarhet som vetenskaplig standard.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12038-21-0
Molekylformel PtS2
Molekylvikt (g/mol) 259.20
MDL-nummer MFCD00016293
InChI-nyckel RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt
PubChem CID 82862
IUPAC-namn bis(sulfanyliden)platina
LEDER S=[Pt]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(IV) sulfide
Smältpunkt 225°C to 250°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 259.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 74.8% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.