Läs mer
Platina, nominellt 10 % på kimrök, HiSPEC™ 2000, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Platinasvart fungerar vanligtvis som en katalysator i kemiska reaktioner, som en katalysator i bilar och i petroleumindustrin som en katalysator. Det katalyserar också kraftigt nedbrytningen av väteperoxid till vatten och syre. Den används flitigt som laboratorieutrustning, elektriska kontakter, elektroder, platinamotståndstermometrar, tandvårdsutrustning och smycken. Föreningar som innehåller platina (cisplatin, oxaliplatin och karboplatin) används i kemoterapi mot vissa typer av cancer och används även som föroreningskatalysatorer för bensin- och dieselfordon och för kontroll av utsläpp av organiska ämnen och dikväveoxider från industrianläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum |
| Namnnotering | Nominally 10% on carbon black, HiSPEC™ 2000 |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN1325 |
| Löslighetsinformation | Soluble in aqua regia but insoluble in hydrochloric and nitric acids. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.