Läs mer
Platinum, nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum |
| Namnnotering | Nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN1325 |