Läs mer
Platina på kol (10 vikt %) TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum |
| CAS | 7440-06-4 |
| Molekylformel | Pt |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Pt |
| InChI formel | InChI=1S/Pt |
| LEDER | [Pt] |
| IUPAC-namn | platina |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.08 |
| Formel vikt | 194.965 |