Läs mer
Platina, 3 % på aktivt kolpulver, standard, reducerat, nominellt 50 % vått vatten
Produktkod. 11430141
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430141 5 g 5g
11324437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430141 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038316.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Form: 900 - 1000m2 Standard, reducerad, nominellt 50% vatten våt | CAS: 7440-6-6
Platina används i katalysatorer, laboratorieutrustning, elektrisk applikation och elektroder, platinaresistanstermometrar, tandvårdsutrustning och smycken. Det används också i glasfiberapplikationer, kemisk bearbetning, terrängfordon och bränsleceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
MDL-nummer MFCD00011179
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Namnnotering 3 % på aktivt kolpulver
Färg Svart
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Utseende Svartkrut
Löslighetsinformation Löslig i aqua regia. Olöslig i vatten och syra.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.