Läs mer
Platina, plasmastandardlösning, Specpure™ Pt 10 000 μg/ml
Produktkod. 11392318
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392318 50 mL 50ml
11302328 100 mL 100ml
11440430 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014397.AD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-6-6 | Patient, 20 % HCl
Platina, plasmastandardlösning används som standardlösning inom analytisk kemi och atomabsorptionsspektroskopi. Den används också som standardlösning med ett element för plasmaemissionsspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
Molekylformel Pt in 20% HCl
MDL-nummer MFCD00011179
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Odör Characteristic
Fysisk form Vätska
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 50 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.