Läs mer
Platina, plasmastandardlösning, Specpure™ Pt 10 000 μg/ml
Produktkod. 11440430
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440430 500 mL 500ml
11392318 50 mL 50ml
11302328 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014397.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 7440-6-6 | Patient, 20 % HCl
Platina, plasmastandardlösning används som standardlösning inom analytisk kemi och atomabsorptionsspektroskopi. Den används också som standardlösning med ett element för plasmaemissionsspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
Molekylformel Pt in 20% HCl
MDL-nummer MFCD00011179
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Odör Kännetecken
Fysisk form Vätska
Löslighet Blandbar med vatten
Typ Analytisk standard
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.