Läs mer
Platinapulver, -22 mesh, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11370899
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370899 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11370899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010672.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 7440-06-4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6-4-7440
Kvantitet 25 g
Procent renhet 99.99%