Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningselektrodtråd
Produktkod. 11817583 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
1m x 0,2 mm
500 x 0,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11817583 500 x 0,2 mm Varje
11887803 1m x 0,2 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11817583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1026.87 SEK
    921.61 SEK / Paket med 1
    Save 105.26 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningselektrodtråd är ett tillbehör för användning med Verti-Gel Maxi, 2-Gel och 4-Gel elektroforessystem.
  • Tillverkad av platina
Specifikationer
För användning med (utrustning) Huvudtyper av 80 x 100 mm och 100 x 100 mm Precast Gel
Typ Byte av elektrodtråd
Material Platina
Mått (L x B) 500 x 0,2 mm