Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningselektrodtråd
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
1m x 0,2 mm
500 x 0,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Huvudtyper av 80 x 100 mm och 100 x 100 mm Precast Gel |
| Typ | Byte av elektrodtråd |
| Material | Platina |
| Mått (L x B) | 500 x 0,2 mm |