Läs mer
Lauda™ Platina motståndstermometrar
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Noggrannhetsklass A
- Lemo förbindelse
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 60751 |
| Temperaturområde | -200 °C till +300 °C |
| Material | Platina |
| Temperaturnoggrannhet | Klass A |
| Längd (metrisk) | 250 mm |