Läs mer
Platina rhodiumfolie, 0,05 mm (0,002 tum) tjock, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344767
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
Produktkod. 11344767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041809.GH
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Platina Rhodiumfolie, 0,05 mm (0,002 tum) tjock, 99,9 % (metallbas) används i glasindustrin för ugnsfoder och komplexa tillverkningar. Det används också som pläteringsmaterial. Vidare fungerar den som en katalysator och som en standard för kalibrering av basmetalltermoelement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum Rhodium foil
Namnnotering 0.05mm (0.002 in.) thick
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pt:Rh; 90:10 wt%
Kvantitet 100 x 100 mm
Odör Odorless
Vikt ≈0.62g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD00198186
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.