Läs mer
De Buyer™ Platina silikonformar
Produktkod. 11983644
Change view
Höjd (metrisk):
12 mm
18 mm
35 mm
Längd (metrisk):
75 mm
95 mm
300 mm
Bredd (metrisk):
45 mm
175 mm
Form:
Finansiär
Kannelerad
Madeleine
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Form
11983644 35 mm 300 mm 175 mm Kannelerad
11903654 18 mm 75 mm 45 mm Madeleine
11983654 12 mm 95 mm 45 mm Finansiär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11983644 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 1964.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.30 SEK
    218.74 SEK / Paket med 1
    Save 81.56 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Forma
Material Platina silikon
Färg Svart
Mått (L x B x H) 300 x 175 x 35 mm
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Kvantitet 6/Pk.
Form Kannelerad
Temperaturområde (metriskt) −40 till 280 °C
Bredd (metrisk) 175 mm