Läs mer
De Buyer™ Platina silikonformar
Produktkod. 11983654
Change view
Höjd (metrisk):
12 mm
18 mm
35 mm
Längd (metrisk):
75 mm
95 mm
300 mm
Bredd (metrisk):
45 mm
175 mm
Form:
Finansiär
Kannelerad
Madeleine
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Form
11983654 12 mm 95 mm 45 mm Finansiär
11983644 35 mm 300 mm 175 mm Kannelerad
11903654 18 mm 75 mm 45 mm Madeleine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11983654 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 1976.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Forma
Material Platina silikon
Färg Svart
Mått (L x B x H) 95 x 45 x 12 mm
Höjd (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 95 mm
Kvantitet 7/Pk.
Form Finansiär
Temperaturområde (metriskt) −40 till 280 °C
Bredd (metrisk) 45 mm