Läs mer
Masterflex™ Transferslang, peroxidhärdad silikon
Produktkod. 11785318
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
3,2 mm
4,8 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
7.5m
Varje
Produktkod. 11785318
Brand: Masterflex™ 0641159
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer.
Idealisk för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer
  • Platinahärdad, utmärkt värmebeständighet, låg kompressionssats
  • Luktfri, giftfri, genomskinlig
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Temperaturområde: -58 till+ 446 °F (-50 till+ 230 °C)
  • Sterilisera med autoklav eller gammabestrålning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,020 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,5 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,083 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 2.1 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 0,031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 30 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Peroxidhärdad silikonslang