Beskrivning
Idealisk för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer
- Platinahärdad, utmärkt värmebeständighet, låg kompressionssats
- Luktfri, giftfri, genomskinlig
- Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI
- Slang tillverkas enligt GMP
- Temperaturområde: -58 till+ 446 °F (-50 till+ 230 °C)
- Sterilisera med autoklav eller gammabestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,125 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,2 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,188 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.8 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,031 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Visa mer |