Läs mer
Masterflex™ Transferslang, peroxidhärdad silikon
Produktkod. p-7116329
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
3,2 mm
4,8 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
7.5m
Varje
Produktkod. 15315442
Brand: Masterflex™ 0641164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer.
Idealisk för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer
  • Platinahärdad, utmärkt värmebeständighet, låg kompressionssats
  • Luktfri, giftfri, genomskinlig
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Temperaturområde: -58 till+ 446 °F (-50 till+ 230 °C)
  • Sterilisera med autoklav eller gammabestrålning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,125 tum
Diameter (metrisk) Inre 3,2 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,188 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4.8 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 0,031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 10 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Peroxidhärdad silikonslang