Läs mer
Platinum Standard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15205986 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15205986 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15205986 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLPT11BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4500.00 SEK
    4086.92 SEK / 125ml
    Save 413.08 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Pt1 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Kemiskt namn eller material Platinum Standard
Namnnotering ICP/MS
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-06-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Analyt- eller komponentnamn Platinum Standard
Fysisk form Vätska
Molekylformel Pt
MDL-nummer MFCD00011179
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Pt]
Element Pt
IUPAC-namn platina
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:33400
Kvalitet Claritas PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Show More Show Less
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning