Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-polymeras
Produktkod. p-6698405
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 enheter
2500 enheter
500 enheter
Produktkod. 15525033
Brand: Invitrogen™ 12351010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Invitrogen Platina SuperFi DNA Polymerase är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med pålitlig Platinum hot-start-teknik för högsta framgång inom PCR.
Invitrogen Platina SuperFi DNA Polymerase är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med pålitlig Platinum hot-start-teknik för högsta framgång inom PCR. Med> 300X Taq trohet, Platina SuperFi DNA-polymeras är idealiskt lämpat för kloning, mutagenes och andra applikationer som drar nytta av överlägsen sekvensnoggrannhet.
Platina SuperFi DNA-polymeras är konstruerat med en DNA-bindande domän som resulterar i hög processivitet och ökad resistens mot PCR-hämmare. Denna funktion möjliggör också snabbcyklande protokoll och förstärkning av långa mål. Platinum hot-start-teknologin är baserad på patentskyddade antikroppar som hämmar enzymaktivitet fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar ospecifik amplifiering och primernedbrytning.
Fördelarna med Platinum SuperFi DNA-polymeras
  • Exceptionell> 300X Taq trohet
  • Hög specificitet och ökad avkastning med Platinum hot-start-teknik
  • Robust förstärkning av svåra mål inklusive de med suboptimal renhet eller högt GC-innehåll
  • Reaktionsuppställning i rumstemperatur och 24 timmars bänkstabilitet för förmonterade reaktioner
  • Amplifiering av prover med suboptimal renhet
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Kloning och subkloning
  • Platsstyrd mutagenes
  • Amplifiering av GC-rika mallar
  • Mallgenerering för sekvensering
  • PCR med hög genomströmning
  • Lång PCR
Anteckningar
  • Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.exTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Platina SuperFi DNA-polymeras (50μ L vid 2 U/μ L)
• 5X SuperFi Buffert (2 x 1,25 ml)
• 5X SuperFi GC Enhancer (1,25 ml)
Butik på– 5 °C till– 30 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina SuperFi DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Kvantitet 100 U
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 300X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre