Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-polymeras
Produktkod. 16552642
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
16552642 500 reaktioner
16410771 100 reaktioner
17112949 5 x 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16552642 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12361050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11320.00 SEK
    9848.65 SEK / 500 reaktioner
    Save 1471.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen Platina SuperFi II DNA Polymerase är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med en innovativ buffert, vilket möjliggör universell primer-annealing för högsta framgång inom PCR.
Invitrogen Platina SuperFi II DNA Polymerase är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med en innovativ buffert, vilket möjliggör universell primer-annealing för högsta framgång inom PCR. På grund av den unika sammansättningen av SuperFi II PCR-buffert, glödgningstemperaturen är 60 °C för de flesta primerpar konstruerade enligt de allmänna designreglerna.
Egenskaper hos Platinum SuperFi II-DNA-polymeras inkluderar:
  • Exceptionell >300X Taq fidelitet
  • Universell tändhattsglödgning vid 60 °C
  • Överlägsen specificitet, känslighet och ger
  • Robust förstärkning av svårförstärkta mål
Platinum SuperFi II DNA-polymeras är ett konstruerat enzym med hög processivitet och ökad resistens mot PCR-hämmare. Det möjliggör också snabbcyklande protokoll och förstärkning av långa mål (upp till 20 kb). Platina hotstart-teknologin baseras på proprietära antikroppar som hämmar enzymaktivitet fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar ospecifik amplifiering och nedbrytning av primern. Denna teknik möjliggör också reaktionsuppbyggnad vid rumstemperatur och ger ökad känslighet och utbyte.
Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primer-mall-duplexstabiliteten under glödgningssteget och bidrar till ökad specificitet utan behov av att optimera glödgningstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum SuperFi II DNA-polymeras kan olika PCR-tester cyklas tillsammans med samma protokoll med en universell primerannealingtemperatur och ett förlängningssteg valt för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Användningsområden:
  • Ultra High-fidelity PCR
  • Mallgenerering för sekvensering
  • CRISPR-genredigeringsverifiering och karaktärisering
  • Förstärkning från låg-input eller suboptimal-renhet DNA
  • Kloning och konstruktionsgenerering
  • Mikrobiell genomik och mikrobiomforskning
  • Linjär mallgenerering för in vitro-transkription och rekombinant proteinuttryck
  • PCR med lång räckvidd
  • Utmanande GC-rik och AT-rik målförstärkning
  • Studier av sällsynta varianter och genetisk mångfald
  • Multiplex-målförstärkning
  • Syntetisk biologi och DNA-sammansättning
  • Platsstyrd mutagenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Platina SuperFi II DNA-polymeras (500μ L)
• 5X SuperFi II-buffert (6 x 1,25 ml)
Butik på– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina SuperFi II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) >300X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Fristående
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre