Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-polymeras
Beskrivning
Invitrogen Platina SuperFi II DNA Polymerase är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med en innovativ buffert, vilket möjliggör universell primer-annealing för högsta framgång inom PCR. På grund av den unika sammansättningen av SuperFi II PCR-buffert, glödgningstemperaturen är 60 °C för de flesta primerpar konstruerade enligt de allmänna designreglerna.
Egenskaper hos Platinum SuperFi II-DNA-polymeras inkluderar:
- Exceptionell >300X Taq fidelitet
- Universell tändhattsglödgning vid 60 °C
- Överlägsen specificitet, känslighet och ger
- Robust förstärkning av svårförstärkta mål
Platinum SuperFi II DNA-polymeras är ett konstruerat enzym med hög processivitet och ökad resistens mot PCR-hämmare. Det möjliggör också snabbcyklande protokoll och förstärkning av långa mål (upp till 20 kb). Platina hotstart-teknologin baseras på proprietära antikroppar som hämmar enzymaktivitet fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar ospecifik amplifiering och nedbrytning av primern. Denna teknik möjliggör också reaktionsuppbyggnad vid rumstemperatur och ger ökad känslighet och utbyte.
Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primer-mall-duplexstabiliteten under glödgningssteget och bidrar till ökad specificitet utan behov av att optimera glödgningstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum SuperFi II DNA-polymeras kan olika PCR-tester cyklas tillsammans med samma protokoll med en universell primerannealingtemperatur och ett förlängningssteg valt för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Användningsområden:
- Ultra High-fidelity PCR
- Mallgenerering för sekvensering
- CRISPR-genredigeringsverifiering och karaktärisering
- Förstärkning från låg-input eller suboptimal-renhet DNA
- Kloning och konstruktionsgenerering
- Mikrobiell genomik och mikrobiomforskning
- Linjär mallgenerering för in vitro-transkription och rekombinant proteinuttryck
- PCR med lång räckvidd
- Utmanande GC-rik och AT-rik målförstärkning
- Studier av sällsynta varianter och genetisk mångfald
- Multiplex-målförstärkning
- Syntetisk biologi och DNA-sammansättning
- Platsstyrd mutagenes
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Fem lådor platina SuperFi II Green PCR Master Mix, var och en innehåller: • Platina SuperFi II DNA-polymeras (500μ L) • 5X SuperFi II-buffert (6 x 1,25 ml) Butik på– 20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Platina SuperFi II DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Kvantitet | 5 x 500 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | >300X |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Antal reaktioner | 5 x 500 reaktioner |
| Visa mer |