Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II PCR-masterblandningar
Beskrivning
Invitrogen Platina SuperFi II Green PCR Master Mix (2X) innehåller en färdig-att använda blandning av platina SuperFi II DNA-polymeras, platina SuperFi II-buffert och dNTP för bekväm PCR-inställning, samt två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler. Platina SuperFi II DNA Polymerase (kat. nr. 12361010) är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med innovativa SuperFi II-buffert, som möjliggör universell primer-annealing för högsta framgång inom PCR. Den är idealisk för kloning, mutagenes och andra applikationer som drar nytta av överlägsen sekvensnoggrannhet.
Platinas egenskaper SuperFi II PCR Master Mix inkluderar:
- Exceptionell> 300X Taq trohet
- Universal primer-glödgning vid 60 °C
- Överlägsen specificitet, känslighet och avkastning
- Robust amplifiering av svårförstärkta mål (t.ex. de med suboptimal renhet, ˃65 % GC-innehåll, långa PCR-krav)
Platina SuperFi II DNA-polymeras är ett konstruerat enzym med hög processivitet och ökad resistens mot PCR-hämmare. Det möjliggör också snabbcyklande protokoll och förstärkning av långa mål (upp till 20 kb). Platinum hot-start-teknologi är baserad på patentskyddade antikroppar som hämmar enzymaktivitet fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar ospecifik amplifiering och primernedbrytning. Denna teknik möjliggör också reaktionsinställning vid rumstemperatur och ger ökad känslighet och utbyte.
På grund av den unika sammansättningen av SuperFi II PCR-buffert, glödgningstemperaturen är 60 °C för de flesta primerpar konstruerade enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primer-mall-duplexstabiliteten under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar. Med platina SuperFi II DNA-polymeras, olika PCR-analyser kan cyklas tillsammans med samma protokoll med en universell primer-annealingstemperatur och ett förlängningssteg som väljs för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Tillämpningar av platina SuperFi II DNA-polymeras:
- High-fidelity PCR
- Kloning och subkloning
- Platsstyrd mutagenes
- Amplifiering av GC-rika mallar
- Mallgenerering för sekvensering
- PCR med hög genomströmning
- Amplifiering av prover med suboptimal renhet
- Lång PCR
- Snabb PCR
Platina SuperFi II PCR Master Mix (12368010) finns också, vilket är samma mastermix utan spårningsfärgämnen.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Fem lådor platina SuperFi II Green PCR Master Mix, var och en innehåller: • Platina SuperFi II Green PCR Master Mix (10 x 1,25 ml) • Nukleasfritt vatten (10 x 1,25 ml) Butik på– 20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Platina SuperFi II DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | PCR Master Mix |
| Kvantitet | 5 x 500 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | >300X |
| Visa mer |