Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II PCR-masterblandningar
Beschreibung
Invitrogen Platina SuperFi II Green PCR Master Mix (2X) innehåller en färdig-att använda blandning av platina SuperFi II DNA-polymeras, platina SuperFi II-buffert och dNTP för bekväm PCR-inställning, samt två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler. Platina SuperFi II DNA Polymerase (kat. nr. 12361010) är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med innovativa SuperFi II-buffert, som möjliggör universell primer-annealing för högsta framgång inom PCR. Den är idealisk för kloning, mutagenes och andra applikationer som drar nytta av överlägsen sekvensnoggrannhet.
Funktioner i Platinum SuperFi II PCR Master Mix inkluderar:
- Exceptionell >300X Taq fidelitet
- Universell tändhattsglödgning vid 60 °C
- Överlägsen specificitet, känslighet och ger
- Robust förstärkning av svårförstärkta mål (t.ex. de med suboptimal renhet, ˃65 % GC-innehåll, långt PCR-krav)
Platinum SuperFi II DNA-polymeras är ett konstruerat enzym med hög processivitet och ökad resistens mot PCR-hämmare. Det möjliggör också snabbcyklande protokoll och förstärkning av långa mål (upp till 20 kb). Platinum-hotstart-teknologin bygger på proprietära antikroppar som hämmar enzymaktivitet fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar ospecifik amplifiering och primernedbrytning. Denna teknik möjliggör också reaktionsuppbyggnad vid rumstemperatur och ger ökad känslighet och utbyte.
På grund av den unika sammansättningen hos II PCR-bufferten SuperFi är anlöpningstemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som är designade enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primer-mallens duplexstabilitet under glödgningssteget och bidrar till ökad specificitet utan behov av att optimera glödgningstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum SuperFi II DNA-polymeras kan olika PCR-tester cyklas tillsammans med samma protokoll med en universell primerannealingtemperatur och ett förlängningssteg valt för det längsta fragmentet som ska amplieras.
Tillämpningar av Platinum SuperFi II DNA-polymeras:
- Ultra High-fidelity PCR
- Mallgenerering för sekvensering
- CRISPR-genredigeringsverifiering och karaktärisering
- Förstärkning från låg-input eller suboptimal-renhet DNA
- Kloning och konstruktionsgenerering
- Mikrobiell genomik och mikrobiomforskning
- Linjär mallgenerering för in vitro-transkription och rekombinant proteinuttryck
- PCR med lång räckvidd
- Utmanande GC-rik och AT-rik målförstärkning
- Studier av sällsynta varianter och genetisk mångfald
- Multiplex-målförstärkning
- Syntetisk biologi och DNA-sammansättning
- Platsstyrd mutagenes
Platinum SuperFi II PCR Master Mix (12368010) finns också tillgänglig, vilket är samma mastermix utan spårningsfärger.
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •Platina SuperFi II Green PCR Master Mix (10 x 1,25 ml) • Nukleasfritt vatten (10 x 1,25 ml) Butik på– 20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Platina SuperFi II DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | PCR Master Mix |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | >300X |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.