Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II PCR-masterblandningar
Produktkod. p-8889007
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Produktkod. 16543881
Brand: Invitrogen™ 12369010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Invitrogen Platina SuperFi II PCR Master Mix (2X) är en färdig att använda blandning av platina SuperFi II DNA-polymeras, platina SuperFi II-buffert och dNTP:er för bekväm PCR-inställning och effektiv förstärkning.
Invitrogen Platina SuperFi II Green PCR Master Mix (2X) innehåller en färdig-att använda blandning av platina SuperFi II DNA-polymeras, platina SuperFi II-buffert och dNTP för bekväm PCR-inställning, samt två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler. Platina SuperFi II DNA Polymerase (kat. nr. 12361010) är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med innovativa SuperFi II-buffert, som möjliggör universell primer-annealing för högsta framgång inom PCR. Den är idealisk för kloning, mutagenes och andra applikationer som drar nytta av överlägsen sekvensnoggrannhet.
Platinas egenskaper SuperFi II PCR Master Mix inkluderar:
  • Exceptionell> 300X Taq trohet
  • Universal primer-glödgning vid 60 °C
  • Överlägsen specificitet, känslighet och avkastning
  • Robust amplifiering av svårförstärkta mål (t.ex. de med suboptimal renhet, ˃65 % GC-innehåll, långa PCR-krav)
Platina SuperFi II DNA-polymeras är ett konstruerat enzym med hög processivitet och ökad resistens mot PCR-hämmare. Det möjliggör också snabbcyklande protokoll och förstärkning av långa mål (upp till 20 kb). Platinum hot-start-teknologi är baserad på patentskyddade antikroppar som hämmar enzymaktivitet fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar ospecifik amplifiering och primernedbrytning. Denna teknik möjliggör också reaktionsinställning vid rumstemperatur och ger ökad känslighet och utbyte.
På grund av den unika sammansättningen av SuperFi II PCR-buffert, glödgningstemperaturen är 60 °C för de flesta primerpar konstruerade enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar primer-mall-duplexstabiliteten under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar. Med platina SuperFi II DNA-polymeras, olika PCR-analyser kan cyklas tillsammans med samma protokoll med en universell primer-annealingstemperatur och ett förlängningssteg som väljs för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Tillämpningar av platina SuperFi II DNA-polymeras:
  • High-fidelity PCR
  • Kloning och subkloning
  • Platsstyrd mutagenes
  • Amplifiering av GC-rika mallar
  • Mallgenerering för sekvensering
  • PCR med hög genomströmning
  • Amplifiering av prover med suboptimal renhet
  • Lång PCR
  • Snabb PCR
Platina SuperFi II PCR Master Mix (12368010) finns också, vilket är samma mastermix utan spårningsfärgämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •Platina SuperFi II Green PCR Master Mix (2 x 1,25 ml)
• Nukleasfritt vatten (2 x 1,25 ml)
Butik på– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina SuperFi II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp PCR Master Mix
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) >300X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre