Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix med Primer Mix
Produktkod. p-8772009 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
50
250
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15980523 50 50 reaktioner
15990523 250 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15980523 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A38540050
Invitrogen™ Platina SuperFi Library Amplification Master Mix är en färdig att använda lösning designad för förstärkning av nästa generations sekvensering (NGS ) bibliotek.
Mastermix inkluderar platina SuperFi™ DNA-polymeras i kombination med en patentskyddad reaktionsbuffert som innehåller alla nödvändiga komponenter för effektiv biblioteksförstärkning med minimal bias och överlägsen noggrannhet.
Funktioner inkluderar:
  • High —fidelity minimala felfrekvenser som liknar PCR-fria metoder
  • Hög effektivitet —hög avkastning från minimala inmatade mängder
  • Minimal —bias likformig amplifiering oavsett GC-innehåll
  • Levereras med en 10X Primer Mix som riktar sig mot P5- och P7-regionerna Illumina adaptrar. Mastermixen kompletteras med ett inert blått färgämne, medan primermixen innehåller ett gult färgämne. Genom att blanda båda komponenterna i en PCR-reaktion blir den slutliga PCR-lösningen grön. Detta ger ett visuellt hjälpmedel vid pipettering och hjälper till att minska risken för pipetteringsfel under reaktionsinställningen
  • Platina SuperFi™ DNA-polymeras har både 5’ till 3’ polymeras och 3’ till 5’ exonukleasaktiviteter (korrekturläsning), men saknar 5’ till 3’ exonukleasaktivitet. Exceptionellt stark korrekturläsningsaktivitet säkerställer förstärkning av NGS bibliotek med högsta sekvensnoggrannhet, producerande NGS felfrekvenser som liknar PCR-fria metoder
  • Proprietär reaktionsbuffert innehåller alla nödvändiga PCR-komponenter och tillsatser för att möjliggöra effektiv och enhetlig biblioteksförstärkning oavsett GC-innehåll, vilket hjälper till att förbättra täckningen över GC- och AT-rika sekvenser och andra komplexa regioner. Hög amplifieringseffektivitet möjliggör användning av färre cykler för att uppnå det önskade utbytet
  • Platinum hot-start-teknologi hämmar DNA-polymerasaktivitet vid omgivningstemperaturer, vilket möjliggör rumstemperaturreaktioner och lagring av förmonterade PCR-reaktioner i upp till 24 timmar före PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 x 1,25 ml Collibri Library Amplification Master Mix (2X)
• 1 x 500 μL Primer Mix
Förvara vid -20 °C.
Provtyp DNA, RNA
Trohet (mot Taq) ≥100
GC-rik PCR-prestanda Hög
För användning med (applikation) Sekvensering
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 50
Hänga över Trubbig
Produktlinje Collibri
Produkttyp Library Amplification Master Mix
Kvantitet 50 reaktioner
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Frakt skick Torr is
Testtid Standard
Form Vätska