Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA polymeras, DNA-free
Beskrivning
Invitrogen PlatinaTaq DNA polymeras, DNA-free , tillverkas genom att använda ett nytt, slutet engångssystem tillsammans med stränga kvalitetskontrolltestning för att minimera risken för kontaminering med bakteriellt och mänskligt DNA. Detta enzym är ett idealiskt val för PCR-baserade applikationer som kräver hög känslighet utan falskt positiva resultat från reagensburen kontaminering. Detta DNA-free enzym ger samma höga prestandanivå och lot-till-lot-konsistens som standard PlatinumTaq DNA-polymeras.
PlatinaTaq DNA polymeras, DNA-free , är en rekombinantTaq polymeras komplexbundet med en patentskyddad antikropp som blockerar polymerasaktivitet vid rumstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska varmstart ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som den tillåter bekväm reaktionsmontering vid rumstemperatur. Precis som medTaq DNA-polymeras, platinaTaq DNA polymeras, DNA-free har en –icke-templatberoende terminal transferasaktivitet som adderar en 3'-deoxiadenosin till produktändar och har en 5'- till 3'-exonukleasaktivitet.
Funktioner
- Certifierad låg DNA-kontaminationsnivå (≤ 0,01 kopia av bakteriellt gDNA per enzymenhet)
- Förtroende för kvalitativ och kvantitativ detektion av mikroorganismer med låg förekomst på grund av signalfrånvaro med PCR-kontroller utan mall/reagens
- Samma prestanda som PlatinumTaq DNA-polymeras tillverkat med konventionell process
Användningsområden
- Amplifiering av DNA från komplexa genomiska och virala mallar
- Varmstart PCR
- RT-PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μl |
| Innehåll och lagring | •PlatinaTaq DNA polymeras, DNA-free , 100μ L • 10X PCR-buffert (utan magnesium), DNA-free 1,25 ml • 50 mM MgCl2 , DNA-free (1 ml) Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | Platinum Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Produkttyp | TaqDNA-polymeras |
| Kvantitet | 500 enheter |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Visa mer |